Läs mer
(±)-Nicotine-d4 (pyridine-d4), CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nicotine-D4 |
| CAS | 350818-69-8 |
| Molekylformel | C10 2H4 H10 N2 |
| Kvantitet | 0.05 g |
| Synonym | 5-(1-Methyl-2-pyrrolidinyl)pyridine-2,3,4,6-d4, rac-Nicotine-D4, racemic Nicotine-D4 |
| InChI formel | InChI=1 S/C10H14N2/c1-12-7-3-5-10(12)9-4-2-6-11-8-9/h2,4,6,8,10 H,3,5,7H2,1H3/i2D,4 D,6 D,8 D |
| LEDER | [2 H]c1nc([2 H])c(C2CCCN2C)c([2 H])c1[2 H] |
| IUPAC-namn | 2,3,4,6-tetradeuterio-5-(1-methylpyrrolidin-2-yl)pyridine |
| Molekylvikt (g/mol) | 166.26 |
| Formel vikt | 166.1408 g/mol |
| Visa mer |