Läs mer
(±)-Nicotine-d7 (N-methyl-d3; pyridine-d4), CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | rac-Nicotine N-methyl,pyridine-d7 |
| CAS | 1219805-86-3 |
| Molekylformel | C10 2H7 H7 N2 |
| Kvantitet | 0.05 g |
| Synonym | (±)-Nicotine-d7(N-methyl-d3, pyridine-d4), rac-Nicotine-D7 (methyl-D3, pyridine-D4) |
| InChI formel | InChI=1 S/C10H14N2/c1-12-7-3-5-10(12)9-4-2-6-11-8-9/h2,4,6,8,10 H,3,5,7H2,1H3/i1D3,2 D,4 D,6 D,8 D |
| LEDER | [2 H]c1nc([2 H])c(C2CCCN2C([2 H])([2 H])[2 H])c([2 H])c1[2 H] |
| IUPAC-namn | 2,3,4,6-tetradeuterio-5-[1-(trideuteriomethyl)pyrrolidin-2-yl]pyridine |
| Molekylvikt (g/mol) | 169.27 |
| Formel vikt | 169.1596 g/mol |
| Visa mer |