Läs mer
Nikotin-ditarat dihydrat, Mikromol™
Produktkod. 18061170
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
18061170 250 mg
1 options
Produktkod. 18061170 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1522.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Nikotin-ditartrat-dihydrat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nicotine ditartrate dihydrate
CAS 6-3-6019
Analyt- eller komponentnamn Nicotine ditartrate dihydrate
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C10 H14 N2 . 2 C4 H6 O6 . 2 H2 O
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Nicotine ditartrate dihydrate, 3-[(2S)-1-Methylpyrrolidin-2-yl]pyridine bis[(2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioate] dihydrate
InChI formel InChI=1S/C10H14N2.2C4H6O6.2H2O/c1-12-7-3-5-10(12)9-4-2-6-11-8-9;2*5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;/h2,4,6,8,10H,3,5,7H2,1H3;2*1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);2*1H2/t10-;2*1-,2-;;/m011../s1
LEDER O.O.CN1CCC[C@H]1c2cccnc2.O[C@H]([C@@H](O)C(=O)O)C(=O)O.O[C@H]([C@@H](O)C(=O)O)C(=O)O
IUPAC-namn (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioinsyra; 3-[(2S)-1-metylpyrrolidin-2-yl]pyridin; dihydrat
Molekylvikt (g/mol) 498.44
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 498,1697 g/mol