Läs mer
Tocris Bioscience™ (-)-Nicotine ditartrate
GREENER_CHOICE
Produktkod. 18702524
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
18702524 50 mg
1 options
Produktkod. 18702524 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 3546/50
Prototypical nAChR agonist
Nicotinic acetylcholine receptor (nAChR) agonist (Ki values are 1, > 1000, 4000 and 7130 nM at α4β2, α1β1δγ, rat α7 and human α7 respectively). Exhibits vasoconstrictive, hypertensive and prothrombotic activity in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (-)-Nicotine ditartrate
CAS 65-31-6
Kvantitet 50 mg
Molekylformel C18H26N2O12
Formel vikt 462.41
Renhet >99%
Molekylvikt (g/mol) 462.408