Läs mer
Nikotin [för engångsbruk], LoGiCal
Produktkod. 30457562
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30457562 100 mg
1 options
Produktkod. 30457562 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0517.00100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nicotine
CAS 54-11-5
Analyt- eller komponentnamn Nicotine
Frakt skick Ispåse (-20 °C)
Molekylformel C10 H14 N2
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Nicotine, (-)-Nicotine, (-)-(S)-Nicotine, (-)-3-(1-Methyl-2-pyrrolidyl)pyridine, (S)-(-)-Nicotine, (S)-3-(1-Methyl-2-pyrrolidinyl)pyridine, (S)-Nicotine, 3-[(2S)-1-Methyl-2-pyrrolidinyl]pyridine, Exodus, Flux Maag, Habitrol, L-Nicotine, NSC 5065, Nicabate, Nicoderm, Nicolan, Niconil, Nicopatch, Nicorette, Nicotell TTS, Nicotin, Nicotinell, Nicotrol, Nikofrenon, Niquitin, Tabazur, XL All Insecticide, l-Nicotine, Nicotine (8CI), Pyridine, 3-(1-methyl-2-pyrrolidinyl)-, (S)-, (-)-beta-Pyridyl-alpha-N-methylpyrrolidine
InChI formel InChI=1S/C10H14N2/c1-12-7-3-5-10(12)9-4-2-6-11-8-9/h2,4,6,8,10H,3,5,7H2,1H3/t10-/m0/s1
Lösningstyp Snyggt
LEDER CN1CCC[C@H]1c2cccnc2
IUPAC-namn 3-[(2S)-1-metylpyrrolidin-2-yl]pyridin
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 162.23
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 162,1157 g/mol