Läs mer
Nicotine Levulinate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nicotine Levulinate |
| CAS | 2222439-72-5 |
| Molekylformel | C10H14N2.C5H8O3 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 3-(1-methylpyrrolidin-2-yl)pyridine 4-oxopentanoate |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14N2.C5H8O3/c1-12-7-3-5-10(12)9-4-2-6-11-8-9;1-4(6)2-3-5(7)8/h2,4,6,8,10H,3,5,7H2,1H3;2-3H2,1H3,(H,7,8) |
| LEDER | CN1[C@@H](CCC1)C=2C=CC=NC2.C(CC(O)=O)C(C)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 278.35 |