Läs mer
Nicotine N-Beta-D-Glucuronide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nicotine-N-beta-glucuronide |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H22N2O6/c1-17-6-3-5-10(17)9-4-2-7-18(8-9)15-13(21)11(19)12(20)14(24-15)16(22)23/h2,4,7-8,10-15,19-21H,3,5-6H2,1H3/t10-,11-,12-,13+,14-,15+/m0/s1 |
| Formel vikt | 338.1478 |
| Procent renhet | >95% |