Läs mer
Nicotine Salicylate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nicotine Salicylate |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14N2.C7H6O3/c1-12-7-3-5-10(12)9-4-2-6-11-8-9;8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h2,4,6,8,10H,3,5,7H2,1H3;1-4,8H,(H,9,10)/t10-;/m0./s1 |
| Formel vikt | 300.1474 |
| Procent renhet | >95% |