Läs mer
(-)-Nicotine, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 54-11-5 |
| Smältpunkt | -79°C |
| Densitet | 1.01 g/cm3 at 20°C |
| Kokpunkt | 248.8°C/1013 hPa |
| MDL-nummer | MFCD00006369 |
| Kvantitet | 100 mL |
| Synonym | (-)-Nicotine, 3-(1-Methyl-2-pyrrolidinyl)pyridine, (S)-(-)-Nicotine, (-)-Nicotine |
| Molekylvikt (g/mol) | 162.23 |
| Kvalitet | Research |