Läs mer
Nikotinbitartratdihydrat, MP Biomedicals™
Produktkod. 11482902 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11482902 250 mg 250mg
11492902 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11482902 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215355483
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    656.17 SEK
    572.53 SEK / 250mg
    Save 83.64 SEK
    12% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
CAS: 6-3-6019 | C18H30N2O14 | 498.44 g/mol
Kemiska identifierare
Molekylformel C18H30N2O14
Molekylvikt (g/mol) 498.44
MDL-nummer MFCD00150899
InChI-nyckel LDMPZNTVIGIREC-HYRPJEHINA-N
LEDER O.O.O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O.O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O.CN1CCC[C@H]1C1=CN=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nicotine Bitartrate Dihydrate
CAS 6-3-6019
Smältpunkt 93 °C till 95 °C (litteratur)
Färg Vitt
pH 3,18 (10 % vattenlösning) (litteratur)
Kvantitet 250 mg
Synonym nicotine ditartrate dihydrate, unii-r7m676m8yv, nicotine bitartrate usan, 2r,3r-2,3-dihydroxybutanedioic acid;3-2s-1-methylpyrrolidin-2-yl pyridine;dihydrate, nicotine bitartrate who-dd, nicotine acid tartrate dihydrate, s-3-1-methylpyrrolidin-2-yl pyridine bis 2r,3r-2,3-dihydroxysuccinate dihydrate, 2r,3r-2,3-dihydroxybutanedioic acid; 3-2s-1-methylpyrrolidin-2-yl pyridine; dihydrate, 3-2s-1-methyl-2-pyrrolidinyl pyridine, 2r,3r-2,3-dihydroxybutanedioate 1:2 , dihydrate
Löslighetsinformation Löslig i vatten (50 mg/ml – klar till lätt dimmig, färglös till svag gul lösning) eller alkohol.
IUPAC-namn bis((2R,3R)-2,3-dihydroxibutandisyra) 3-[(2S)-1-metylpyrrolidin-2-yl]pyridindihydrat
Formel vikt 498.44
Fysisk form Pulver