Läs mer
Nikotinbitartratdihydrat, MP Biomedicals™
Produktkod. 11492902 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11492902 1 g 1g
11482902 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11492902 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215355491
Kemiska identifierare
Molekylformel C18H30N2O14
Molekylvikt (g/mol) 498.44
MDL-nummer MFCD00150899
InChI-nyckel LDMPZNTVIGIREC-HYRPJEHINA-N
PubChem CID 22464
LEDER O.O.O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O.O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O.CN1CCC[C@H]1C1=CN=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nicotine Bitartrate Dihydrate
CAS 1504589
Smältpunkt 93°C to 95°C (literature)
Färg Vitt
pH 3.18 (10% aq. soln.) (literature)
Kvantitet 1 g
Synonym 4-pentynoic acid, propargylacetic acid, pent-4-yn-1-oic acid, 4-pentynoicacid, pent4-ynoic acid, zlchem 796, pubchem3491, pent-4-yn-oic acid, acmc-1az7d
Löslighetsinformation Soluble in water (50mg/mL - clear to slightly hazy, colorless to faint yellow solution) or alcohol
IUPAC-namn pent-4-ynsyra
Formel vikt 498.44
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Nicotine Bitartrate Dihydrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H300-Dödligt vid förtäring.
  • H310-Dödligt vid hudkontakt.
  • H330-Dödligt vid inandning.
  • H373-Kan orsaka organskador.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Nicotine BitartrateDihydrate