Läs mer
(-)-Nicotine Tartrate (White Solid), Fisher BioReagents
Produktkod. 10717935
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Amber Glass
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10717935 250 mg Amber Glass 250mg
10566764 1 g Amber Glass 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10717935 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP2533250
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
(-)-Nicotine Tartrate is used in biochemical research applications.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 65-31-6
Molekylformel C18H26N2O12
Molekylvikt (g/mol) 462.408
InChI-nyckel RFEJUZJILGIRHQ-USHJUENDSA-N
Synonym nicotine ditartrate
PubChem CID 122176683
IUPAC-namn (2S,3S)-2,3-dihydroxybutanedioic acid;(3S)-2,3-dihydroxybutanedioic acid;3-(1-methylpyrrolidin-2-yl)pyridine
LEDER CN1CCCC1C2=CN=CC=C2.C(C(C(=O)O)O)(C(=O)O)O.C(C(C(=O)O)O)(C(=O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (-)-Nicotine Tartrate
Smältpunkt 98.00°C
Färg White
Förpackning Amber Glass
Kvantitet 250 mg
Merck Index 15, 6609
Specifik rotation Report ° (+ or -)
Formel vikt 462.4
Fysisk form Solid
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • (-)-Nicotine Tartrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 1
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
Faroangivelser
  • H310-Dödligt vid hudkontakt.
  • H330-Dödligt vid inandning.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H300-Dödligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.