Läs mer
Nicotinic Acetylcholine R alpha 5/CHRNA5 Antibody [Janelia Fluor« 646], R&D Systems™
Codice prodotto. 30498719 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kvantitet:
0.1 mL
missing translation for 'unitSize':
0.1ml
Codice prodotto. Kvantitet missing translation for 'unitSize'
30498719 0.1 mL 0.1ml
1 missing translation for 'options'
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30498719 missing translation for 'mfr' Novus Biologicals missing translation for 'supplierNo' NBP335746JF646
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
Nicotinic Acetylcholine R alpha 5/CHRNA5 Polyclonal antibody specifically detects Nicotinic Acetylcholine R alpha 5/CHRNA5 in Human,Mouse samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigen Nicotinic Acetylcholine R alpha 5/CHRNA5
Användningsområden ELISA, Western Blot
Klassificering Polyclonal
Konjugera Janelia Fluor 646
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias Cholinergic receptor, neuronal nicotinic, alpha polypeptide-5, cholinergic receptor, nicotinic, alpha 5, cholinergic receptor, nicotinic, alpha polypeptide 5, LNCR2, NACHRA5, neuronal acetylcholine receptor subunit alpha-5, neuronal nicotinic acetylcholine receptor, alpha5 subunit
Värd art Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 23-240 of human Nicotinic Acetylcholine R alpha 5/CHRNA5 (NP_000736.2).,, Sequence:, RCGLAGAAGGAQRGLSEPSSIAKHEDSLLKDLFQDYERWVRPVEHLNDKIKIKFGLAISQLVDVDEKNQLMTTNVWLKQEWIDVKLRWNPDDYGGIKVIRVPSDSVWTPDIVLFDNADGRFEGTSTKTVIRYNGTVTWTPPANYKSSCTIDVTFFPFDLQNCSMKFGSWTYDGSQVDIILEDQDVDKRDFFDNGEWEIVSATGSKGNRTDSCCWYPYV
Reningsmetod Affinity purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Signal Transduction
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 1138
Målarter Human, Mouse
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotyp IgG
Produktlinje Novus
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.