Läs mer
Nikotinsyra 10 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30326555
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30326555 1 ml
1 options
Produktkod. 30326555 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA15521000AL10
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Niacin (Nicotinic Acid)
CAS 59-67-6
Analyt- eller komponentnamn Niacin (Nicotinic Acid)
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C6 H5 N O2
Koncentration 10 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Nicotinic Acid, Methyl Nicotinate Imp. A (EP), 3-Pyridinecarboxylic acid, Nicotinic acid, 3-Carboxylpyridine, 3-Carboxypyridine, 3-Pyridylcarboxylic acid, Akotin, Apelagrin, CaRo 03, Daskil, E 375, Efacin, Enduracin, Linic, Microvit B3 Promix Niacin, NSC 169454, Niac, Niacin, Niacor, Niaspan, Nicacid, Nicangin, Nico-Span, Nicobid, Nicodelmine, Nicolar, Niconacid, Nicosan 3, Nicotinipca, Nicyl, Nyclin, Pellagrin, Pelonin, SR 4390, Slo-niacin, Vitamin B3, Vitamin B5, Wampocap, beta-Pyridinecarboxylic acid, Methyl Nicotinate Impurity A
InChI formel InChI=1S/C6H5NO2/c8-6(9)5-2-1-3-7-4-5/h1-4H,(H,8,9)
LEDER OC(=O)c1cccnc1
IUPAC-namn Pyridin-3-karboxylsyra
Lösningsmedel eller matris Acetonitril
Molekylvikt (g/mol) 123.11
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 123,032 g/mol