Läs mer
Nicotinic Acid-13C6 (100 μg/ml in Methanol), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nicotinic acid-13C6 |
| Kvantitet | 2 x 1 mL |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5NO2/c8-6(9)5-2-1-3-7-4-5/h1-4H,(H,8,9)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1 |
| Formel vikt | 129.0522 |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Nicotinic acid-13C6 100 μg/mL |