Läs mer
Nicotinic Acid-13C6 (100 ug/mL in Methanol), TRC
Produktkod. 30392197
Change view
Kvantitet:
1x1 mL
Produktkod. Kvantitet
30392197 1x1 mL
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30392197 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCKIT15871X1ML
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nicotinic acid-13C6
CAS 1189954-79-7
Molekylformel 13C6 H5 N O2
Kvantitet 1x1 mL
Synonym Nicotinic Acid-13C6
InChI formel InChI=1S/C6H5NO2/c8-6(9)5-2-1-3-7-4-5/h1-4H,(H,8,9)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
LEDER O[13C](=O)[13c]1[13cH][13cH][13cH]n[13cH]1
IUPAC-namn (2,3,4,5,6-^{13}C_{5})pyridine-3-carboxylic acid
Molekylvikt (g/mol) 129.07
Formel vikt 129.0522
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 100 μg/mL