Läs mer
Nicotinic Acid-13C6,d4 N-Hydroxysuccinimide Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nicotinic Acid-13C6','d4 N-Hydroxysuccinimide Ester |
| CAS | 1209457-55-5 |
| Molekylformel | 13C6 C4 D4 H4 N2 O4 |
| Kvantitet | 0.5 mg |
| Synonym | Nicotinic Acid 13C6,D4 N-Hydroxysuccinimide Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C10H8N2O4/c13-8-3-4-9(14)12(8)16-10(15)7-2-1-5-11-6-7/h1-2,5-6H,3-4H2/i1+1D,2+1D,5+1D,6+1D,7+1,10+1 |
| LEDER | [2H][13c]1n[13c]([2H])[13c]([13C](=O)ON2C(=O)CCC2=O)[13c]([2H])[13c]1[2H] |
| IUPAC-namn | (2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) 2,4,5,6-tetradeuterio(2,3,4,5,6-13C5)pyridine-3-(13C)carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 230.162 |
| Formel vikt | 230.094 |