Läs mer
Nicotinic Acid, ≥99%, MP Biomedicals™
Produktkod. p-4679683 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11413710 100 g 100g
1 options
Produktkod. 11413710 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210244680
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 59-67-6
Molekylformel C6H5NO2
Molekylvikt (g/mol) 123.11
MDL-nummer MFCD00006391
InChI-nyckel PVNIIMVLHYAWGP-UHFFFAOYSA-N
Synonym nicotinic acid, niacin, 3-pyridinecarboxylic acid, 3-carboxypyridine, wampocap, acidum nicotinicum, apelagrin, pellagrin, akotin, daskil
PubChem CID 938
ChEBI CHEBI:15940
IUPAC-namn pyridine-3-carboxylic acid
LEDER OC(=O)C1=CC=CN=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nicotinic Acid
Färg White
Analysprocentintervall ≥99%
Kvantitet 100 g
Formel vikt 123.1
Ångtryck 5.7 x 10-6mm Hg at 25°C (estimated)(Lit.)
Fysisk form Solid