Läs mer
Nikotinsyra, 99 %
Produktkod. 11470573
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11470573 250 g 250g
11460573 1000 g 1000g
11480573 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11470573 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12683.30
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 59-67-6 | C6H5NO2 | 123,11 g/mol
Vitamin av B-komplexet med hypolipidemiska egenskaper som förekommer i olika djur- och växtvävnader. Krävs av kroppen för bildandet av koenzymer NAD och NADP. Nikotinsyra används som ett antidyslipidemiskt medel. Det används också för att förbättra alla lipoproteiner långt över vitaminbehovet och sänker det totala kolesterolet, det onda LDL-kolesterolet och triglyceridnivåerna. Vidare används det som livsmedelstillsats i livsmedelsindustrin, kosmetika och läkemedel. Utöver detta används det i medicinering, näringsämnen, berikade mjöl och i galvaniseringsbad.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Löslighet
Lösligt i vatten. Något löslig i etanol och etyleter. Olösligt i de flesta lipidlösningsmedel.
Noter
Ljuskänslig. Förvara på en sval plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 59-67-6
Molekylformel C6H5NO2
Molekylvikt (g/mol) 123.11
MDL-nummer MFCD00006391
InChI-nyckel PVNIIMVLHYAWGP-UHFFFAOYSA-N
Synonym nicotinic acid, niacin, 3-pyridinecarboxylic acid, 3-carboxypyridine, wampocap, acidum nicotinicum, apelagrin, pellagrin, akotin, daskil
PubChem CID 938
ChEBI CHEBI:15940
IUPAC-namn pyridin-3-karboxylsyra
LEDER OC(=O)C1=CC=CN=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nicotinic Acid
Smältpunkt 236 °C till 239 °C
Densitet 1.4
Flampunkt 293 °C (559 °F)
Analysprocentintervall 99%
Kvantitet 250 g
Beilstein 109591
Merck Index 14,6525
Löslighetsinformation Löslig i vatten. Lätt löslig i etanol och etyleter. Olöslig i de flesta lipidlösningsmedel.
Formel vikt 123.11
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Nicotinic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Pyridinecarboxylicacid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.