Läs mer
Nikotinsyra, 99 %
Description
Vitamin av B-komplexet med hypolipidemiska egenskaper som förekommer i olika djur- och växtvävnader. Krävs av kroppen för bildandet av koenzymer NAD och NADP. Nikotinsyra används som ett antidyslipidemiskt medel. Det används också för att förbättra alla lipoproteiner långt över vitaminbehovet och sänker det totala kolesterolet, det onda LDL-kolesterolet och triglyceridnivåerna. Vidare används det som livsmedelstillsats i livsmedelsindustrin, kosmetika och läkemedel. Utöver detta används det i medicinering, näringsämnen, berikade mjöl och i galvaniseringsbad.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Vitamin av B-komplexet med hypolipidemiska egenskaper som förekommer i olika djur- och växtvävnader. Krävs av kroppen för bildandet av koenzymer NAD och NADP. Nikotinsyra används som ett antidyslipidemiskt medel. Det används också för att förbättra alla lipoproteiner långt över vitaminbehovet och sänker det totala kolesterolet,″ dålig″ LDL-kolesterol och triglyceridnivåer. Vidare används det som livsmedelstillsats i livsmedelsindustrin, kosmetika och läkemedel. Utöver detta används det i medicinering, näringsämnen, berikade mjöl och i galvaniseringsbad.
Löslighet
Lösligt i vatten. Något löslig i etanol och etyleter. Olösligt i de flesta lipidlösningsmedel.
Noter
Ljuskänslig. Förvara på en sval plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Nicotinic acid |
| Smältpunkt | 236 °C till 239 °C |
| Densitet | 1.4 |
| pH | 2.7 |
| Flampunkt | 293 °C (559 °F) |
| Analysprocentintervall | 99% |
| Odör | Luktfritt |
| Kvantitet | 5000 g |
| Beilstein | 109591 |
| Merck Index | 14,6525 |
| Show More |
Safety and Handling
- Nicotinic acid
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- MIXTURE LIST-Contain: 3-Pyridinecarboxylicacid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.