missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Nikotinsyra-d3 (huvudsaklig), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nicotinic Acid-d3 (major) |
| CAS | 861405-75-6 |
| Molekylformel | C6H2D3NO2 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | Nicotinic Acid D3 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5NO2/c8-6(9)5-2-1-3-7-4-5/h1-4H,(H,8,9)/i1D,3D,4D |
| LEDER | [2H]c1cc(C(=O)O)c([2H])nc1[2H] |
| Molekylvikt (g/mol) | 126.13 |
| Formel vikt | 126.0509 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?