missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Nicotinic Acid-d4, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nicotinic-d4 Acid |
| CAS | 66148-15-0 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C6 2H4 H N O2 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | Nicotinic Acid-D4, 3-Pyridine-2,4,5,6-d4-carboxylic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5NO2/c8-6(9)5-2-1-3-7-4-5/h1-4H,(H,8,9)/i1D,2D,3D,4D |
| LEDER | [2H]c1nc([2H])c(C(=O)O)c([2H])c1[2H] |
| IUPAC-namn | 2,4,5,6-tetradeuteriopyridine-3-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 127.13 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?