Learn More
Nikotinsyra EP Förorening E (Isoniazid EP Förorening A), Mikromol™
Product Code. 30052590
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet
30052590 25 mg
17974166 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 30052590 Supplier Mikromol Supplier No. MM0553.030025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Nikotinsyra EP-förorening E (Isoniazid EP-förorening A)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material Pyridine-4-carboxylic Acid (Isonicotinic Acid)
CAS 55-22-1
Analyt- eller komponentnamn Pyridine-4-carboxylic Acid (Isonicotinic Acid)
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C6 H5 N O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Pyridine-4-carboxylic Acid, Nicotinic Acid Imp. E (EP), Isonicotinic Acid, Isoniazid Impurity A, Nicotinic Acid Impurity E
InChI formel InChI=1S/C6H5NO2/c8-6(9)5-1-3-7-4-2-5/h1-4H,(H,8,9)
LEDER OC(=O)c1ccncc1
IUPAC-namn Pyridin-4-karboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 123.11
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 123,032 g/mol