Läs mer
Nikotinsyra, LoGiCal
Produktkod. 30459366
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30459366 10 mg
1 options
Produktkod. 30459366 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0553.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Niacin (Nicotinic Acid)
CAS 59-67-6
Analyt- eller komponentnamn Niacin (Nicotinic Acid)
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C6 H5 N O2
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Nicotinic Acid, Methyl Nicotinate Imp. A (EP), 3-Pyridinecarboxylic acid, Nicotinic acid, 3-Carboxylpyridine, 3-Carboxypyridine, 3-Pyridylcarboxylic acid, Akotin, Apelagrin, CaRo 03, Daskil, E 375, Efacin, Enduracin, Linic, Microvit B3 Promix Niacin, NSC 169454, Niac, Niacin, Niacor, Niaspan, Nicacid, Nicangin, Nico-Span, Nicobid, Nicodelmine, Nicolar, Niconacid, Nicosan 3, Nicotinipca, Nicyl, Nyclin, Pellagrin, Pelonin, SR 4390, Slo-niacin, Vitamin B3, Vitamin B5, Wampocap, beta-Pyridinecarboxylic acid, Methyl Nicotinate Impurity A
InChI formel InChI=1S/C6H5NO2/c8-6(9)5-2-1-3-7-4-5/h1-4H,(H,8,9)
Lösningstyp Snyggt
LEDER OC(=O)c1cccnc1
IUPAC-namn Pyridin-3-karboxylsyra
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 123.11
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 123,032 g/mol