Läs mer
Nikotinsyra N-oxid, 99 %
Produktkod. 10435852 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10435852 5 g Glasflaska 5g
10427730 100 g Plastflaska 100g
10209183 500 g Plastflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10435852 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 147780050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-10-2026
CAS: 2398-81-4 | C6H6NO3 | 140,12 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2398-81-4
Molekylformel C6H6NO3
Molekylvikt (g/mol) 140.12
MDL-nummer MFCD00006201
InChI-nyckel GDILJONVBZVAFH-UHFFFAOYNA-N
Synonym nicotinic acid n-oxide, oxiniacic acid, nicotinic acid 1-oxide, 3-pyridinecarboxylic acid, 1-oxide, nicotinic acid oxide, n-hydroxynicotinic acid, 3-carboxypyridin-1-ium-1-olate, 3-carboxypyridine n-oxide, 3-carboxypyridine 1-oxide, 3-pyridinecarboxylic acid oxide
PubChem CID 16976
IUPAC-namn 1-oxidopyridin-1-ium-3-karboxylsyra
LEDER OC(=O)C1=C[NH++]([O-])[CH-]C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nicotinic acid N-oxide
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 260,0 °C till 262,0 °C
Färg Beige
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Merck Index 15, 7040
Formel vikt 139.11
Procent renhet 99%
Fysisk form Fint kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.