Läs mer
Nicotinic acid N-oxide, MedChemExpress
Produktkod. 16432309
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16432309 1 g 1g
1 options
Produktkod. 16432309 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB1061
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
MedChemExpress Nicotinic acid N-oxide is used to treat hyperlipoidemia.
Nicotinic acid N-oxide is used to treat hyperlipoidemia.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nicotinic acid N-oxide
CAS 2398-81-4
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C6H5NO3
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 25 mg/mL (179.71 mM) ∣H2O : 0.1 mg/mL (0.72 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(C(C=CC=1)=CN1=O)O
Molekylvikt (g/mol) 139.11
Formel vikt 139.11
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation