Läs mer
Nikotinsyra Ribosid, TRC
Produktkod. 30008055
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30008055 25 mg
30007554 5 mg
30004503 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30008055 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN42940025MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-10-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 17720-18-2
Molekylformel C11 H13 N O6
Molekylvikt (g/mol) 255.22
Synonym Nicotinic riboside, Nicotinic acid ribonucleoside
IUPAC-namn 1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymetyl)tetrahydrofuran-2-yl]pyridin-1-ium-3-karboxylat
LEDER OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)[n+]2cccc(c2)C(=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material beta-Nicotinic acid riboside
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C11H13NO6/c13-5-7-8(14)9(15)10(18-7)12-3-1-2-6(4-12)11(16)17/h1-4,7-10,13-15H,5H2/t7-,8-,9-,10-/m1/s1
Formel vikt 255.0743