Läs mer
Nicotinic Acid, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15830581
Change view
Kvantitet:
100 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15830581 1 kg 1kg
15820581 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15830581 Leverantör Sigma-Aldrich Leverantörsnummer 8187141000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 59-67-6
Specifikationer
Smältpunkt 236.6°C
Densitet 1.47 g/cm3 at 20°C
Molekylformel 3-(COOH)-C5H4N
MDL-nummer MFCD00006391
Kvantitet 1 kg
Synonym Nicotinic acid, Niacin, 3-Pyridinecarboxylic acid, Nicotinic acid
Molekylvikt (g/mol) 123.11