Läs mer
Nicotinic Anilide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nicotinic Anilide |
| CAS | 1752-96-1 |
| Molekylformel | C12 H10 N2 O |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H10N2O/c15-12(10-5-4-8-13-9-10)14-11-6-2-1-3-7-11/h1-9H,(H,14,15) |
| LEDER | O=C(Nc1ccccc1)c2cccnc2 |
| IUPAC-namn | N-phenylpyridine-3-carboxamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 198.22 |
| Formel vikt | 198.0793 |