Läs mer
Nikotinonitril-d4, CDN
Produktkod. 30326246
Change view
Kvantitet:
0.1 g
0.25 g
Förpackningsstorlek:
0.1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30326246 0.25 g -
30322814 0.1 g 0.1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30326246 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND71130.25G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Upptäck 4000+ högkvalitativa deutererade compounds, som skickas direkt från lager för snabbhet. Vi erbjuder många unika API:er, inklusive aktiva läkemedelsingredienser, nitrosaminer, aminosyror, steroider, gaser, bekämpningsmedel och fettsyror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Cyanopyridine-2,4,5,6-d4
CAS 1020719-32-7
Molekylformel C6 2H4 N2
Kvantitet 0.25 g
InChI formel InChI=1 S/C6H4N2/c7-4-6-2-1-3-8-5-6/h1-3,5 H/i1D,2 D,3 D,5 D
LEDER [2 H]c1nc([2 H])c(C#N)c([2 H])c1[2 H]
IUPAC-namn 2,4,5,6-tetradeuteriopyridin-3-karbonitril
Molekylvikt (g/mol) 108.13
Formel vikt 108,0626 g/mol
Procent renhet 98 atom % D, min 98% kemisk renhet