Läs mer
Nicotinoyl chloride hydrochloride, 96%
Produktkod. 11428206
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11428206 10 g 10g
11438206 50 g 50g
11448206 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11428206 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15317.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 20260-53-1 | C6H5Cl2NO | 178.012 g/mol
Nikotinoylkloridhydroklorid användes vid framställningen av 1-[5-O-tert-butyldimetylsilyl-2-deoxi-2-fluoro-3-O-(3-pyridylkarbonyl)-β -D-ribofuranosyl]uracil, bis(etylenditio)tetratiafulvalenderivat och 7,16-dinikotinoylerade eller 7,16-diisonikotinoylerade föreningar via reaktion med tetraaza[14]annulen och dess komplex.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Nikotinoylkloridhydroklorid användes vid framställningen av 1-[5-O-tert-butyldimetylsilyl-2-deoxi-2-fluoro-3-O-(3-pyridylkarbonyl)-β -D-ribofuranosyl]uracil, bis(etylenditio)tetratiafulvalenderivat och 7,16-dinikotinoylerade eller 7,16-diisonikotinoylerade föreningar via reaktion med tetraaza[14]annulen och dess komplex.
Löslighet Det sönderdelas
i vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 20260-53-1
Molekylformel C6H5Cl2NO
Molekylvikt (g/mol) 178.012
MDL-nummer MFCD00012820
InChI-nyckel MSYBLBLAMDYKKZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym nicotinoyl chloride hydrochloride, pyridine-3-carbonyl chloride hydrochloride, nicotinoyl chloride, hydrochloride, 3-pyridinecarbonyl chloride, hydrochloride, 3-pyridinecarbonyl chloride hydrochloride, nicotinic acid chloride hydrochloride, nicotinoylchloride hydrochloride, 3-pyridinecarbonyl chloride, hydrochloride 1:1, nicotinyl chloride hydrochloride, nicotinoyl chloride hcl
PubChem CID 88438
IUPAC-namn pyridin-3-karbonylklorid; hydroklorid
LEDER C1=CC(=CN=C1)C(=O)Cl.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nicotinoyl chloride hydrochloride
Smältpunkt 149°C to 155°C
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 3655772
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation It decomposes in water.
Formel vikt 178.02
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.