Läs mer
Nicotinoyl Chloride Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nicotinoyl Chloride Hydrochloride |
| CAS | 20260-53-1 |
| Molekylformel | C6H5Cl2NO |
| Kvantitet | 250 g |
| Synonym | 3-Pyridinecarbonyl Chloride Hydrochloride, Nicotinic Acid Chloride Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C6H4ClNO.ClH/c7-6(9)5-2-1-3-8-4-5;/h1-4H;1H |
| LEDER | Cl.ClC(=O)c1cccnc1 |
| IUPAC-namn | pyridine-3-carbonyl chloride;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 178.02 |
| Formel vikt | 176.9748 |