Läs mer
Nicotinuric acid, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15424629
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15424629 5 g 5g
15434629 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15424629 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J62215.06
Request Bulk or Custom Format
Mätning av NUA-nivåer i urin används för att indikera möjlig förhöjd nikotinamidadenindinukleotid (NAD) katabolism. NUA kan användas som referens (standardkurva) vid analys av NAD- och NUA-katabolism. Det är ett antiproliferativt medel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Mätning av NUA-nivåer i urin används för att indikera möjlig förhöjd nikotinamidadenindinukleotid (NAD) katabolism. NUA kan användas som referens (standardkurva) vid analys av NAD- och NUA-katabolism. Det är ett antiproliferativt medel.
Löslighet Löslig i dimetylsulfoxid, metanol, vatten
och 1M NH4OH (50 mg/ml).
Anteckningar
Förvaras vid -20 °C. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 583-08-4
Molekylformel C8H8N2O3
Molekylvikt (g/mol) 180.163
MDL-nummer MFCD00023578
InChI-nyckel ZBSGKPYXQINNGF-UHFFFAOYSA-N
Synonym nicotinuric acid, nicotinylglycine, nicotinoylglycine, 2-nicotinamido acetic acid, n-nicotinoylglycine, n-pyridin-3-ylcarbonyl glycine, nicotinoyl-glycine, n-nicotinylglycine, nicotinurate, n-nicotinoyl-glycine
PubChem CID 68499
ChEBI CHEBI:7563
IUPAC-namn 2-(pyridin-3-karbonylamino)ättiksyra
LEDER C1=CC(=CN=C1)C(=O)NCC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nicotinuric acid
Färg Vitt
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Soluble in dimethyl sulfoxide,methanol,water,and 1M NH4OH (50mg/mL).
Formel vikt 180.16
Procent renhet ≥98%
Fysisk form Kristallint pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.