missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Nicotinuric Acid-d4, TRC

Produktkod. 30468327
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2.5 mg
10 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30468327 10 mg -
30464745 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30468327 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN43350210MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1216737-36-8
Molekylformel C8 2H4 H4 N2 O3
Molekylvikt (g/mol) 184.19
Synonym 2-[(2,4,5,6-Tetradeuteriopyridine-3-carbonyl)amino]acetic acid, Nicotinuric-d4 Acid (pyridyl-d4), Nicotinuric Acid-d4, Nicotinuric Acid-D4 (pyridyl-D4), (Nicotinoyl-d4-amino)acetic acid, 2-(Nicotinylamino-2,4,5,6-d4)acetic acid, Nicotinoyl-d4-glycine
IUPAC-namn 2-[(2,4,5,6-tetradeuteriopyridine-3-carbonyl)amino]acetic acid
LEDER [2H]c1nc([2H])c(C(=O)NCC(=O)O)c([2H])c1[2H]

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Nicotinuric Acid-d4
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C8H8N2O3/c11-7(12)5-10-8(13)6-2-1-3-9-4-6/h1-4H,5H2,(H,10,13)(H,11,12)/i1D,2D,3D,4D
Formel vikt 184.0786
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.