Läs mer
Nicotinuric Acid, LoGiCal
Beskrivning
Nicotinuric Acid
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nicotinuric Acid |
| CAS | 583-08-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | Nicotinuric Acid |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C8 H8 N2 O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Glycine, N-(3-pyridinylcarbonyl)-, Glycine, N-nicotinoyl- (6 CI,7 CI,8 CI), (Nicotinoylamino)acetic acid, 2-(Nicotinylamino)acetic acid, NSC 71273, Nicotinoylglycine, Nicotinuric acid, Nicotinylglycine |
| InChI formel | InChI=1 S/C8H8N2O3/c11-7(12)5-10-8(13)6-2-1-3-9-4-6/h1-4 H,5H2,(H,10,13)(H,11,12) |
| LEDER | OC(=O)CNC(=O)c1cccnc1 |
| IUPAC-namn | 2-(pyridine-3-carbonylamino)acetic acid |
| Visa mer |