Läs mer
Nicotinuric acid, MedChemExpress
Produktkod. 16465576
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16465576 100 mg
1 options
Produktkod. 16465576 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY113353
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress Nicotinuric acid is an acyl glycine. Nicotinuric acid is a metabolite of nicotinic acid.
Nicotinuric acid is an acyl glycine. Nicotinuric acid is a metabolite of nicotinic acid.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nicotinuric acid
CAS 583-08-4
Färg White to Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C8H8N2O3
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (555.06 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1.56 mg/mL (8.66 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(O)CNC(C1=CC=CN=C1)=O
Molekylvikt (g/mol) 180.16
Formel vikt 180.16
Procent renhet 97.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid