Läs mer
Nicotinuric Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nicotinuric Acid |
| CAS | 583-08-4 |
| Molekylformel | C8 H8 N2 O3 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | Glycine','N-(3-pyridinylcarbonyl)-, Glycine','N-nicotinoyl- (6CI,7CI,8CI), (Nicotinoylamino)acetic acid, 2-(Nicotinylamino)acetic acid, NSC 71273, Nicotinoylglycine, Nicotinuric acid, Nicotinylglycine |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8N2O3/c11-7(12)5-10-8(13)6-2-1-3-9-4-6/h1-4H,5H2,(H,10,13)(H,11,12) |
| LEDER | OC(=O)CNC(=O)c1cccnc1 |
| IUPAC-namn | 2-(pyridine-3-carbonylamino)acetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 180.16 |
| Formel vikt | 180.0535 |