Läs mer
Nidufexor, MedChemExpress
Beskrivning
Nidufexor (LMB763) is an orally-available farnesoid X receptor (FXR) agonist for the research of nonalcoholic steatohepatitis (NASH).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nidufexor |
| CAS | 1773489-72-7 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C27H22ClN3O4 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | LMB763 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 83.33 mg/mL (170.78 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | CN1C(C2=CC(Cl)=CC=C2OC3)=C3C(C(N(CC4=CC=CC=C4)CC5=CC=C(C(O)=O)C=C5)=O)=N1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 487.93 |
| Visa mer |