Läs mer
R&D Systems™ Nifedipine
Produktkod. 30000706
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30000706 100 mg
1 options
Produktkod. 30000706 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer 1075/100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1400.00 SEK
    1319.85 SEK / 100mg
    Save 80.15 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. CaV1.x blocker
L-type calcium channel blocker.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nifedipine
CAS 21829-25-4
Kvantitet 100 mg
Produktlinje Tocris
Molekylformel C17H18N2O6
Fysisk form Solid
Renhet >98%
Molekylvikt (g/mol) 346.34