Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Nifedipin, 98+%
Produktkod. 10405795 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10405795 1 g Glasflaska 1g
10365991 5 g Glasflaska 5g
10036213 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10405795 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 329270010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    695.50 SEK
    624.65 SEK / 1g
    Save 70.85 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 21829-25-4 | C17H18N2O6 | 346,34 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 21829-25-4
Molekylformel C17H18N2O6
Molekylvikt (g/mol) 346.34
MDL-nummer MFCD00057326
InChI-nyckel HYIMSNHJOBLJNT-UHFFFAOYSA-N
Synonym nifedipine, procardia, adalat, procardia xl, adalat cc, cordipin, corinfar, fenihidine, citilat, oxcord
PubChem CID 4485
ChEBI CHEBI:7565
IUPAC-namn dimetyl-2,6-dimetyl-4-(2-nitrofenyl)-1,4-dihydropyridin-3,5-dikarboxylat
LEDER COC(=O)C1=C(C)NC(C)=C(C1C1=CC=CC=C1[N+]([O-])=O)C(=O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nifedipine
Smältpunkt 171,0 °C till 175,0 °C
Färg Vitt till gult
Tändningsrester 0,1% max.
Förlust vid torkning 0,5% max.
Infrarött spektrum Autentisk
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Beilstein 22, V,4, 268
Merck Index 15, 6613
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig i vatten. Andra lösligheter: lösliga i aceton, kloroform, bensen, dioxan, metanol, etanol
Formel vikt 346.3
Procent renhet 98,0 till 102,0 % (på torkat ämne)
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Nifedipine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.