Läs mer
Nifedipin, 98 %
Produktkod. 15495109
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15495109 5 g 5g
15405119 25 g 25g
15415119 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15495109 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J62811.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    815.68 SEK
    732.65 SEK / 5g
    Save 83.03 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
L-typ kalciumkanalblockerare; inducerar apoptos i humana glioblastomceller | CAS: 21829-25-4 | C17H18N2O6 | 346,34 g/mol
L-typ kalciumkanalblockerare; inducerar apoptos i humana glioblastomceller. Nifedipin är en dihydropyridin kalciumkanalblockerare som används som L-typ kalciumkanalblockerare, antianginal och antihypertensiv. Den inducerar apoptos i humana glioblastomceller. Den används som kranskärlsvasodilator vid behandling av hjärt- och cirkulationssjukdomar. Dessutom används den inom höghöjdsmedicin för att behandla höghöjdslungödem, högt blodtryck och kroniskt stabil kärlkramp. Dessutom används den ofta som tokolytisk medel.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L-type calcium channel blocker; induces apoptosis in human glioblastoma cells.Nifedipine is a dihydropyridine calcium channel blocker used as L-type calcium channel blocker, antianginal and an antihypertensive . It induces apoptosis in human glioblastoma cells. It is used as a coronary vasodilator in the treatment of cardiac and circulatory disorders. Further, it is used in high-altitude medicine to treat high altitude pulmonary edema, hypertension and chronic stable angina. In addition, it is frequently used as a tocolytic agent.
Solubility
Soluble in acetone, methylene chloride, chloroform, ethyl acetate, dimethyl sulfoxide and methanol. Sparingly soluble in ethanol. Insoluble in water.
Notes
Light sensitive. Store in a cool place. Incompatible with strong acids, strong oxidizing agents, caustics, aliphatic amines, amides, diethylamine, potassium hydride and potassium hydroxide.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 21829-25-4
Molekylformel C17H18N2O6
Molekylvikt (g/mol) 346.34
MDL-nummer MFCD00057326
InChI-nyckel HYIMSNHJOBLJNT-UHFFFAOYSA-N
Synonym nifedipine, procardia, adalat, procardia xl, adalat cc, cordipin, corinfar, fenihidine, citilat, oxcord
PubChem CID 4485
ChEBI CHEBI:7565
IUPAC-namn 3,5-dimethyl 2,6-dimethyl-4-(2-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate
LEDER COC(=O)C1=C(C)NC(C)=C(C1C1=CC=CC=C1[N+]([O-])=O)C(=O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nifedipine
Smältpunkt 171°C to 175°C
Färg White to Yellow
Kvantitet 5 g
Merck Index 14,6528
Löslighetsinformation Soluble in acetone,methylene chloride,chloroform,ethyl acetate,dimethyl sulfoxide and methanol. Sparingly soluble in ethanol. Insoluble in water.
Formel vikt 346.33
Procent renhet 98%
Fysisk form Powder
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Nifedipine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Nifedipine
RUO– Endast forskningsanvändning