Läs mer
Nifedipine-d6, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nifedipine-d6 |
| CAS | 1188266-14-9 |
| Molekylformel | C17 2H6 H12 N2 O6 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 3,5-Pyridinedicarboxylic acid','1,4-dihydro-2,6-dimethyl-4-(2-nitrophenyl)-','3,5-di(methyl-d3) ester (ACI), 3,5-Di(methyl-d3) 1,4-dihydro-2,6-dimethyl-4-(2-nitrophenyl)-3,5-pyridinedicarboxylate (ACI), Nifedipine-d6, 1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-4-(2-nitrophenyl)-3,5-pyridinedicarboxylic acid 3,5-di(methyl-d3) ester, Nifedipine-D6 (O,O-dimethyl-D6) |
| InChI formel | InChI=1S/C17H18N2O6/c1-9-13(16(20)24-3)15(14(10(2)18-9)17(21)25-4)11-7-5-6-8-12(11)19(22)23/h5-8,15,18H,1-4H3/i3D3,4D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])OC(=O)C1=C(C)NC(=C(C1c2ccccc2[N+](=O)[O-])C(=O)OC([2H])([2H])[2H])C |
| IUPAC-namn | bis(trideuteriomethyl) 2,6-dimethyl-4-(2-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 352.37 |
| Formel vikt | 352.1541 |