Läs mer
Nifedipine EP Impurity C (as E/Z-Mixture), Mikromol™
Beskrivning
Nifedipine EP Impurity C (as E/Z-Mixture)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl (E/Z)-2-(2-Nitrobenzylidene)-3-oxobutanoate |
| CAS | 39562-27-1 |
| Analyt- eller komponentnamn | Methyl (E/Z)-2-(2-Nitrobenzylidene)-3-oxobutanoate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C12 H11 N O5 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Nifedipine Imp. C (EP), Methyl (E/Z)-2-(2-Nitrobenzylidene)-3-oxobutanoate, Nifedipine Imp. C (EP) as E/Z-Mixture, Nifedipine Impurity C as E/Z-Mixture |
| LEDER | COC(=O)C(=Cc1ccccc1[N+](=O)[O-])C(=O)C |
| Molekylvikt (g/mol) | 249.22 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Visa mer |