Läs mer
Nifedipine EP Impurity C (as E/Z-Mixture), Mikromol™
Beskrivning
Nifedipine EP Impurity C (as E/Z-Mixture)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl (E/Z)-2-(2-Nitrobenzylidene)-3-oxobutanoate |
| CAS | 39562-27-1 |
| Analyt- eller komponentnamn | Methyl (E/Z)-2-(2-Nitrobenzylidene)-3-oxobutanoate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C12 H11 N O5 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Nifedipine Imp. C (EP), Methyl (E/Z)-2-(2-Nitrobenzylidene)-3-oxobutanoate, Nifedipine Imp. C (EP) as E/Z-Mixture, Nifedipine Impurity C as E/Z-Mixture |
| LEDER | COC(=O)C(=Cc1ccccc1[N+](=O)[O-])C(=O)C |
| Molekylvikt (g/mol) | 249.22 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?