Läs mer
Nifedipin, Mikromol™
Produktkod. 17962226
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
17962226 250 mg
1 options
Produktkod. 17962226 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0003.000250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Nifedipin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nifedipine
CAS 21829-25-4
Analyt- eller komponentnamn Nifedipine
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C17 H18 N2 O6
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 3,5-Pyridinedicarboxylic acid, 1,4-dihydro-2,6-dimethyl-4-(2-nitrophenyl)-, 3,5-dimethyl ester, 3,5-Pyridinedicarboxylic acid, 1,4-dihydro-2,6-dimethyl-4-(2-nitrophenyl)-, dimethyl ester, 3,5-Pyridinedicarboxylic acid, 1,4-dihydro-2,6-dimethyl-4-(o-nitrophenyl)-, dimethyl ester, 2,6-Dimethyl-3,5-dicarbomethoxy-4-(2-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine, 2,6-Dimethyl-4-(2-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylic acid dimethyl ester, 4-(2-Nitrophenyl)-2,6-dimethyl-3,5-dicarbomethoxy-1,4-dihydropyridine, Adalat, Adalat 10, Adalat 20, Adalat 5, Adalat CC, Adalat CR, Adalat Crono, Adalat FT, Adalat GITS, Adalat GITS 30, Adalat LA, Adalat LP, Adalat Oros, Adalat PA, Adalat retard, Adalate, Adapine, Adapress, Alat, Aldipin, Alfadat, Alonix, Alonix S, Alpha-Nifedipine Retard, Angipec, Anifed, Anpine, Apo-Nifed, Aprical, BAY 1040, BAY-a 1040, Bonacid, Calcibloc, Calcigard, Calcilat, Camont, Cardifen, Cardilat, Cardilate, Cardionorm, Chronadalate, Chronadalate LP, Citilat, Coracten, Coral, Cordafen, Cordaflex, Cordalat, Cordicant, Cordilan, Cordipin, Corinfar, Corotrend, Corynphar, Depin, Dignokonstant, Dilafed, Dilcor, Dimethyl 1,4-dihydro-2,6-dimethyl-4-(2-nitrophenyl)-3,5-pyridinedicarboxylate, Dimethyl 4-(o-Nitrophenyl)-2,6-dimethyl-1,4-dihydro-3,5-pyridinedicarboxylate, Dipinkor, Duranifin, Ecodipi, Ecodipin, Ecodipin E, Fedcor, Fedcor Retard, Fedipin, Fenamon, Fenamon SR, Fenihidine, Glopir, Hadipine, Hexadilat, Introcar, Kordafen, Macorel, Megalat, Myogard, NIfedilat, Nedipin, Nicardia, Nifangin, Nifar, Nifdemin, Nifebene, Nifecard, Nifecor, Nifedate, Nifedepat, Nifedicor, Nifedin, Nifedine, Nifedipine, Nifedipine retard, Nifedipres, Nifedirex LP, Nifelan, Nifelat, Nifelat Q, Nifelate, Nifensar XL, Nificard, Nifidine, Nifipen, Niphedipine, Normadil, Novo Nifedin, Nyefax, Nyefax Retard, Orix, Osmo-Adalat, Oxcord, Pidilat, Procardia, Procardia XL, Sepamit, Sepamit R, Slofedipine XL, TN 873R, Tensopin, Tibricol, UV-ENP 349PINA, Vasdalat, Vasdalat Retard, Vasofed, Zenusin
InChI formel InChI=1S/C17H18N2O6/c1-9-13(16(20)24-3)15(14(10(2)18-9)17(21)25-4)11-7-5-6-8-12(11)19(22)23/h5-8,15,18H,1-4H3
LEDER COC(=O)C1=C(C)NC(=C(C1c2ccccc2[N+](=O)[O-])C(=O)OC)C
IUPAC-namn dimetyl 2,6-dimetyl-4-(2-nitrofenyl)-1,4-dihydropyridin-3,5-dikarboxylat
Molekylvikt (g/mol) 346.33
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 346,1165 g/mol