Läs mer
Nifedipine Monoamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nifedipine Monoamide |
| CAS | 114709-68-1 |
| Molekylformel | C16 H17 N3 O5 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 3-Pyridinecarboxylic acid','5-(aminocarbonyl)-1,4-dihydro-2,6-dimethyl-4-(2-nitrophenyl)-','methyl ester, Methyl 5-Carbamoyl-2,6-dimethyl-4-(2-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3-carboxylate |
| InChI formel | InChI=1S/C16H17N3O5/c1-8-12(15(17)20)14(13(9(2)18-8)16(21)24-3)10-6-4-5-7-11(10)19(22)23/h4-7,14,18H,1-3H3,(H2,17,20) |
| LEDER | COC(=O)C1=C(C)NC(=C(C1c2ccccc2[N+](=O)[O-])C(=O)N)C |
| IUPAC-namn | methyl 5-carbamoyl-2,6-dimethyl-4-(2-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 331.32 |
| Formel vikt | 331.1168 |