Läs mer
Nifedipin, TRC
Produktkod. 17911695
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17911695 50 mg
17942025 100 mg
17935075 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17911695 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN45700050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 21829-25-4
Molekylformel C17 H18 N2 O6
Molekylvikt (g/mol) 346.33
Synonym 3,5-Pyridinedicarboxylic acid, 1,4-dihydro-2,6-dimethyl-4-(2-nitrophenyl)-, dimethyl ester (9CI), 3,5-Pyridinedicarboxylic acid, 1,4-dihydro-2,6-dimethyl-4-(o-nitrophenyl)-, dimethyl ester (8CI), 1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-4-(2-nitrophenyl)-3,5-pyridinedicarboxylic acid dimethyl ester, 2,6-Dimethyl-3,5-dicarbomethoxy-4-(2-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine, 2,6-Dimethyl-4-(2-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylic acid dimethyl ester, 4-(2-Nitrophenyl)-2,6-dimethyl-3,5-dicarbomethoxy-1,4-dihydropyridine, Adalat, Adalat 10, Adalat 20, Adalat 5, Adalat CC, Adalat CR, Adalat Crono, Adalat FT, Adalat GITS, Adalat GITS 30, Adalat LA, Adalat LP, Adalat Oros, Adalat PA, Adalat retard, Adalate, Adapine, Adapress, Alat, Aldipin, Alfadat, Alonix, Alonix S, Alpha-Nifedipine Retard, Angipec, Anifed, Anpine, Apo-Nifed, Aprical, BAY 1040, BAY-a 1040, Bonacid, Calbloc retard, Calcibloc, Calcigard, Calcigard retard, Calciguard, Calcilat, Camont, Cardifen, Cardilat, Cardilate, Cardionorm, Cardules retard, Chronadalate, Chronadalate LP, Citilat, Coracten, Coral, Cordafen, Cordaflex, Cordalat, Cordicant, Cordilan, Cordipin, Cordipin-retard, Corinfar, Corinfar retard, Corotrend, Corynphar, Depicor SR, Depin, Depin retard, Dignokonstant, Dilafed, Dilcor, Dimethyl 1,4-dihydro-2,6-dimethyl-4-(2-nitrophenyl)-3,5-pyridinedicarboxylate, Dimethyl 2,6-dimethyl-4-(2-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate, Dimethyl 4-(o-Nitrophenyl)-2,6-dimethyl-1,4-dihydro-3,5-pyridinedicarboxylate, Dipinkor, Duranifin, Ecodipi, Ecodipin, Ecodipin E, Fedcor, Fedcor Retard, Fedipin, Fenamon, Fenamon SR, Fenihidine, Glopir, Hadipine, Hexadilat, Introcar, Kordafen, Macorel, Megalat, Myogard, NIfedilat, Nedipin, Nicardia, Nicardia retard, Nifangin, Nifar, Nifdemin, Nifebene, Nifecard, Nifecor, Nifedate, Nifedepat, Nifedicor, Nifedin, Nifedine, Nifedine SR, Nifedipine, Nifedipine retard, Nifedipres, Nifedirex LP, Nifelan, Nifelantern, Nifelat, Nifelat Q, Nifelate, Nifelet retard, Nifensar XL, Nificard, Nifidine, Nifipen, Niphedipine, Normadil, Novo Nifedin, Nyefax, Nyefax Retard, Orix, Osmo-Adalat, Oxcord, Pidilat, Procardia, Procardia XL, Sepamit, Sepamit R, Slofedipine XL, TN 873R, Tensopin, Tibricol, UV-ENP 349PINA, Vasdalat, Vasdalat Retard, Vasofed, Xinran, Zenusin
IUPAC-namn dimetyl 2,6-dimetyl-4-(2-nitrofenyl)-1,4-dihydropyridin-3,5-dikarboxylat
LEDER COC(=O)C1=C(C)NC(=C(C1c2ccccc2[N+](=O)[O-])C(=O)OC)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nifedipine
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C17H18N2O6/c1-9-13(16(20)24-3)15(14(10(2)18-9)17(21)25-4)11-7-5-6-8-12(11)19(22)23/h5-8,15,18H,1-4H3
Formel vikt 346.1165
Procent renhet >95%