Läs mer
Nifekalant hydroklorid, TRC
Produktkod. 17942885
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17942885 1 g
17952025 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17942885 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN4571001G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 130656-51-8
Molekylformel C19 H27 N5 O5 . Cl H
Molekylvikt (g/mol) 441.9091
Synonym 6-[[2-[(2-Hydroxyethyl)[3-(4-nitrophenyl)propyl]amino]ethyl]amino]-1,3-dimethyl-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione Hydrochloride, MS 551, Shinbit
IUPAC-namn 6-[2-[2-hydroxyetyl-[3-(4-nitrofenyl)propyl]amino]etylamino]-1,3-dimetylpymimidin-2,4-dion; hydroklorid
LEDER Cl.CN1C(=O)C=C(NCCN(CCO)CCCc2ccc(cc2)[N+](=O)[O-])N(C)C1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nifekalant Hydrochloride
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C19H27N5O5.ClH/c1-21-17(14-18(26)22(2)19(21)27)20-9-11-23(12-13-25)10-3-4-15-5-7-16(8-6-15)24(28)29;/h5-8,14,20,25H,3-4,9-13H2,1-2H3;1H
Formel vikt 441.1779