Läs mer
Nifekalant hydroklorid, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Nifekalant Hydrochloride |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H27N5O5.ClH/c1-21-17(14-18(26)22(2)19(21)27)20-9-11-23(12-13-25)10-3-4-15-5-7-16(8-6-15)24(28)29;/h5-8,14,20,25H,3-4,9-13H2,1-2H3;1H |
| Formel vikt | 441.1779 |