Läs mer
Nifenazone, MedChemExpress
Produktkod. 16477326
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16477326 100 mg
1 options
Produktkod. 16477326 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY17475
MedChemExpress Nifenazone is a pyrazole drug which can be used in the in the treatment of a variety of rheumatic disorders.
Nifenazone is a pyrazole drug which can be used in the in the treatment of a variety of rheumatic disorders.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nifenazone
CAS 2139-47-1
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C17H16N4O2
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation DMSO : 16.67 mg/mL (54.07 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 2 mg/mL (6.49 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(C1=CC=CN=C1)NC2=C(C)N(C)N(C3=CC=CC=C3)C2=O
Molekylvikt (g/mol) 308.33
Formel vikt 308.33
Procent renhet 99.68%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation